N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
供应商: APPLICHEM LIFESCIENCE
Warning
Synonyms: BIS
APLIA3636.0100EA 0 CNY
APLIA3636.0100
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
分子式: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
分子量: 154,17 g/mol
沸点: 125 °C (3,33 hPa)
溶点: 185 °C
密度: 1,235 g/cm³ (20 °C)
闪点: 138 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008625
CAS号: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/49/2297049.jpg