1-甲基-2-吡咯烷酮 99.5% 用于肽合成
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: NMPN-甲基-2-吡咯烷酮N-甲基吡咯烷酮
ACRO354900025EA 0 CNY
ACRO354900010 ACRO354900100 ACRO354900025
1-甲基-2-吡咯烷酮 99.5% 用于肽合成
1-甲基-2-吡咯烷酮
分子式: C₅H₉NO
分子量: 99,13 g/mol
沸点: 202 °C (760 mmHg)
溶点: –24 °C
密度: 1,03 g/cm³
闪点: 91 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003193
CAS号: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 12,06197
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %