2-苯氧基乙醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 苯基乙二醇乙二醇一苯醚
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL77699-250MLEA 0 CNY
SIAL77699-250ML SIAL77699-1L SIAL77699-2.5L
2-苯氧基乙醇, Sigma-Aldrich®
2-苯氧基乙醇
分子式: C₆H₅OCH₂CH₂OH
分子量: 138,17 g/mol
沸点: 245 °C (1013 hPa)
溶点: 13 °C
密度: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
闪点: 121 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002857
CAS号: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg