酚红, powder ACS pH 指示剂
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 酚磺酞
VWRC0882-25GEA 1316.7 CNY
VWRC0882-25G
酚红, powder ACS pH 指示剂
酚红
Bright red powder
分子式: C₁₉H₁₄O₅S
分子量: 354,38 g/mol
溶点: > 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003552
CAS号: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 12,07397
现在订购
产品技术规格
Solubility (0.1%, Alcohol) Pass
Visual Transition Interval (pH 6.8 - 8.2) Pass