3,5-二甲基-1-碘苯 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 5-碘间二甲苯
ACRO309250250EA 0 CNY
ACRO309250250 ACRO309250050
3,5-二甲基-1-碘苯 99%
3,5-二甲基-1-碘苯
分子式: C₈H₉I
分子量: 232,06 g/mol
沸点: 92…94 °C (3 mmHg)
密度: 1,6 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00060659
CAS号: 22445-41-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %