2,5-二甲基呋喃 99%
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO176031000EA
0
CNY
ACRO176031000
ACRO176035000
ACRO176030250
2,5-二甲基呋喃 99%
2,5-二甲基呋喃
分子式:
C₆H₈O 分子量: 96,13 g/mol 沸点: 92…94 °C (760 mmHg) 溶点: –62 °C 密度: 0,9 g/cm³ 闪点: –1 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003250 CAS号: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration RCOCl | ≥99.4 % |