亚氯酸钠 80% unstabilised, 纯净
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO223230050EA
0
CNY
ACRO223230025
ACRO223230050
ACRO223230100
ACRO223235000
亚氯酸钠 80% unstabilised, 纯净
亚氯酸钠
分子式:
ClNaO₂ 分子量: 90,44 g/mol 溶点: 180…200 °C (dec.) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003478 CAS号: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN号: 1496 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08743 |
产品技术规格
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥75 % |