氢氧化钾, 试剂等级
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC0489-2.5KGEA
3980.55
CNY
VWRC0489-2.5KG
VWRC0489-500G
VWRC0489-1KG
氢氧化钾, 试剂等级
氢氧化钾
分子式:
KOH 分子量: 56,11 g/mol 沸点: 1320 °C (1013 hPa) 溶点: 360 °C 密度: 2,04 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003553 CAS号: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN号: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
产品技术规格
Arsenic | ≤0.0003% |
Heavy Metals | ≤0.003% |
Moisture | 10 – 17% |
Potassium Carbonate | ≤3.5% |
Purity | >85.0% |