磷酸氢二钾 ≥96%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸氢二钾
VWRC26927.460EA 6560.36 CNY
VWRC26927.460
磷酸氢二钾 ≥96%, TECHNICAL
磷酸氢二钾
分子式: K₂HPO₄
分子量: 174,18 g/mol
溶点: 340 °C
密度: 2,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011383
CAS号: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 12,07828
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %