Drierite, anhydrous 99%, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 硫酸钙
ACRO217521000EA 0 CNY
ACRO217525000 ACRO217520100 ACRO217521000 ACRO217520025
Drierite, anhydrous 99%, 纯净
Drierite
分子式: CaO₄S
分子量: 136,14 g/mol
溶点: 1450 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %