四庚基溴化铵 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO218160250EA 0 CNY
ACRO218161000 ACRO218160250
四庚基溴化铵 99%
四庚基溴化铵
分子式: C₂₈H₆₀BrN
分子量: 490,7 g/mol
溶点: 89…91 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011861
CAS号: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %