氯代二苯基膦 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: P-氯代二苯基膦二苯基氯化膦
ACRO347300250EA 0 CNY
ACRO347305000 ACRO347300250 ACRO347300050 ACRO347301000
氯代二苯基膦 98%
氯代二苯基膦
分子式: C₁₂H₁₀ClP
分子量: 220,64 g/mol
沸点: 320 °C (760 mmHg)
密度: 1,229 g/cm³
闪点: 138 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000529
CAS号: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %