二甲基亚砜 99.8+%, 超纯
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 甲基亚砜DMSO
ACRO295520010EA 0 CNY
ACRO295520250 ACRO295520010 ACRO295522500 ACRO295520025
二甲基亚砜 99.8+%, 超纯
二甲基亚砜
分子式: (CH₃)₂SO
分子量: 78,14 g/mol
沸点: 189 °C (760 mmHg)
溶点: 18,4 °C
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002089
CAS号: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity ≤0.04 mg KOH/g