二甲基亚砜 99.8+% 用于肽合成
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 甲基亚砜DMSO
ACRO354840025EA 0 CNY
ACRO354840025 ACRO354845000
二甲基亚砜 99.8+% 用于肽合成
二甲基亚砜
分子式: (CH₃)₂SO
分子量: 78,14 g/mol
沸点: 189 °C (760 mmHg)
溶点: 18,4 °C
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002089
CAS号: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (K.F.)
GC ≥99.80 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %