红色碘化汞(II) ≥99%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 红色碘化汞
VWRC25402.235EA 3122.87 CNY
VWRC25402.155 VWRC25402.235
红色碘化汞(II) ≥99%, TECHNICAL
红色碘化汞(II)
分子式: HgI₂
分子量: 454,4 g/mol
沸点: 354 °C (1013 hPa)
溶点: 259 °C
密度: 6,36 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011044
CAS号: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN号: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,05932
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %