三氯化铁, anhydrous 98%, 纯净
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
氯化铁
ACRO169430050EA
0
CNY
ACRO169430050
ACRO169430010
ACRO169430250
ACRO169430025
ACRO169430100
三氯化铁, anhydrous 98%, 纯净
三氯化铁
分子式:
FeCl₃ 分子量: 162,21 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011005 CAS号: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN号: 1773 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
产品技术规格
Appearance | Dark grey to black Powder |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
Arsenic (As) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤1000 ppm |
Lead (Pb) | ≤200 ppm |
Manganese (Mn) | ≤3000 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1000 ppm |