L-抗坏血酸
供应商: EDQM
Synonyms: L-维生素 C维生素 C抗坏血病因子
EDQMA1300000EA 0 CNY
EDQMA1300000
L-抗坏血酸
L-抗坏血酸
分子式: C₆H₈O₆
分子量: 176,13 g/mol
沸点: 553 °C (1013 hPa)
溶点: 190…192 °C
密度: 1,694 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064328
CAS号: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg