烟酸
供应商: EHRENSTORFER GMBH
Warning
Synonyms: 尼亚生3-吡啶甲酸吡啶-3-羧酸维生素 B3抗糙皮病因子
EHERC15521000EA 0 CNY
EHERC15521000
烟酸
烟酸
分子式: C₆H₅NO₂
分子量: 123,11 g/mol
沸点: 258 °C (1013 hPa)
溶点: 142 °C
密度: 1,473 g/cm³ (20 °C)
闪点: 193 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006391
CAS号: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 12,06612