血清移液管, open end
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI612-5858EA 1509.23 CNY
VWRI612-5858 VWRI612-5859 VWRI612-5856 VWRI612-5857 VWRI612-5855 VWRI612-5861 VWRI612-5862 VWRI612-5860
血清移液管, open end
移液管和移液器 血清移液管
PS,透明,带刻度,非无菌或无菌。 这些用于液体转移的一次性移液管由GPPS(通用聚苯乙烯)制成,符合USP VI级标准。
  • 不含DNase / RNase,无热原,无细胞毒性,无溶血
  • 符合BST / TSE的要求; 不含乳胶
  • 刻度经过校准,分配精确度在±2%以内
  • 移液器根据其体积进行颜色编码
  • 辐照灭菌
  • 每个产品都印有批号,以实现可追溯性
在10万级洁净室环境中制造。 根据EN ISO 13485和ISO 9001质量管理体系制造。