VWR®, 量筒,A级,TPX材质
供应商: Avantor
VWR®
VWRI612-5838EA 144.67 CNY
VWRI612-5838 VWRI612-5839 VWRI612-5845 VWRI612-5843 VWRI612-5844 VWRI612-5841 VWRI612-5842 VWRI612-5840
VWR®, 量筒,A级,TPX材质
量筒 Measuring Cylinders
由透明TPX , 100 %原生树脂制成
  • 在主要刻度上增加刻度环
  • 线性弯月面,方便读取
  • 在20°C下校准(In)
  • 121°C条件下高压灭菌不会导致永久超出公差限度
  • 六角底和底部螺柱可确保水平和高稳定性
  • 产品刻有批号
所提供的批次证书包含批号和实际测试结果。
根据ISO 6706,实际值与标称值的偏差在A级允许的公差范围内。
Certifications: 符合FDA 21 CFR