氢氧化钾 0.5 N 在乙醇中, BAKER ANALYZED® 滴定液, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKR5644-02EA 1345.05 CNY
BAKR5644-02
氢氧化钾 0.5 N 在乙醇中, BAKER ANALYZED® 滴定液, J.T.Baker®
氢氧化钾
分子式: KOH
分子量: 56,11 g/mol
密度: 0,79 g/cm³
闪点: 13,00 °C
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality 0.495 - 0.505
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material