VWR®, 离心管,锥形底部,翻盖
供应商: Avantor
VWR®
VWRI525-1045EA 1823 CNY
VWRI525-1045 VWRI525-1046 VWRI525-1047 VWRI525-1048
VWR®, 离心管,锥形底部,翻盖
管子 离心管
离心管非常适合用于离心样品或在许多研究领域中的存储。
  • 由高级聚丙烯制造
  • 轻松的翻盖可单手操作
  • 可在121°C高温高压灭菌,可冷冻至-80°C
  • 通过电子束照射灭菌,不含DNase,不含RNase,无热原
试管具有黑色打印刻度,书写区域可以耐氯仿。
Certifications: ISO 13485:2003 和 ISO 9001:2008.
Packaging: 盒装离心管装在环保(可完全回收)的刨花板离心管盒中。 装袋的试管装在耐用的,重新密封的(拉链开合)袋中。 内包装被单独标记以实现批次间的可追溯性。