粉末玻璃漏斗
供应商: VWR
VWR®
VWRU10545-910EA 1888.46 CNY
VWRU10545-910 VWRU10546-046 VWRU10546-048 VWRU10545-912
粉末玻璃漏斗
漏斗 粉末漏斗
由1型A级硅酸盐3.3膨胀玻璃制成
  • 由一整块厚实的玻璃制成
  • 火抛光可延长使用寿命
  • 耐化学药品
  • 凸版印刷
漏斗带有短而宽的杆,以方便箱反应容器中添加粉状化学品。
Certifications: 符合ASTM E-1095标准。