移液器吸头,超长, VWR® Signature™
供应商: VWR
VWR® Signature™
VWRU37001-522EA 3894 CNY
VWRU37001-522 VWRU37001-524
移液器吸头,超长, VWR® Signature™
吸头
透明的聚丙烯超长吸头具有独特的薄而柔软的尖头,与移液器的枪管相匹配,密封性号且弹出力小。
  • 斜角非常精确,可以轻松分配最小的样品
  • 吸头和吸头盒可高压灭菌
吸头经过批次认证,纯净,不含人类DNA,RNase,DNase,内毒素和重金属。