法式方形瓶,透明
供应商: VWR
VWR®
VWRU10862-150EA 719.5 CNY
VWRU10862-184 VWRU10862-150 VWRU89043-664 VWRU10862-190 VWRU10862-182
法式方形瓶,透明
玻璃瓶
由钠钙玻璃制成。
  • 方便在架子上存放
  • 存储固体产品的理想选择
  • 宽口设计方便添加或倒出产品
方形最大程度地利用了架子空间,便于存放。 透明的设计使您可以方便地查看瓶子中的物品。
Certifications: 符合Type III要求
Packaging: 便利包装由带分隔的瓦楞纸箱组成,(每包12到48个)。 散装由收缩包装的玻璃器皿包装(每包12至576个)包装在瓦楞纸箱中。 瓶盖包装在箱子内的单独袋子中。 不带盖子的瓶子为散装包装。