VWR®, 一次性微量离心管
供应商: VWR
VWR®
VWRI525-1220EA 219.39 CNY
VWRI525-1220 VWRI525-1221 VWRI525-1222 VWRI525-1223 VWRI525-1224 VWRI525-1246 VWRI525-1225 VWRI525-1247 VWRI525-1126 VWRI525-1248 VWRI525-1127 VWRI525-1226 VWRI525-1227 VWRI525-1249 VWRI525-1128 VWRI525-1228 VWRI525-1129 VWRI525-1229 VWRI525-1250 VWRI525-1130 VWRI525-1251 VWRI525-1230 VWRI525-1131 VWRI525-1133 VWRI525-1178 VWRI525-1134 VWRI525-1135 VWRI525-1136
VWR®, 一次性微量离心管
管子 微型离心管
这些试管由USP Class VI PP材料制成。
  • 琥珀色用于光敏感物质
  • 不含RNase,DNase和内毒素
  • 凹刻度确保准确性
  • 离心过程中管盖不会弹出
  • 管盖可以被注射器穿透
这些试管还具有平坦,可刺穿的磨砂帽和侧面标签表面。
可在121°C高温高压灭菌并冷冻至–80°C。
Certifications: 在10万级洁净室环境中制造。
根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015质量管理体系制造。
Delivery information: 每个小包装包含红,橙,煌,绿,蓝试管各100支