VWR®, 离心管,高性能,平盖或插塞式盖子,PP材质
供应商: VWR
VWR®
VWRI525-1073EA 1155 CNY
VWRI525-1073 VWRI525-1074 VWRI525-1075 VWRI525-1076 VWRI525-1066 VWRI525-1077 VWRI525-1078 VWRI525-1067 VWRI525-1079 VWRI525-1068 VWRI525-1069 VWRI525-1080 VWRI525-1070 VWRI525-1071 VWRI525-1072
VWR®, 离心管,高性能,平盖或插塞式盖子,PP材质
管子 离心管
这些防漏的一次性锥形底部和独立式离心管具有黑色刻度和光滑的内壁,易于填充和样品制备。
  • 易于阅读的黑色刻度,增量为±2%
  • 白色印刷的书写区域,用于永久书写
  • 不含RNase,DNase和内毒素
  • 可在121°C高温高压灭菌并冷冻至–80°C
  • 可以离心至12500×g
  • 通过辐射灭菌
瓶盖有两种样式:平盖,具有光滑的表面,可贴上额外的标签;插塞式盖子,用于在使用摇床和水平培养箱时牢固密封。 所有盖子均由绿色高密度聚乙烯制成。 机架单独提供。
架子包装的离心管包装在可冷冻,可回收,可高压灭菌,可清洗的塑料架中。 架子上标有用于识别的数字(1到25),它们易于堆叠。 每个聚丙烯机架的互锁设计使其非常适合在台面放置。
Certifications: 在10万级环境中制造。 根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015质量管理体系生产。 符合RoHS要求。
订购须知 可独立站立的离心管不需要架子。 散装产品中的离心管和盖子是单独包装的。