VWR® Ultra-High Performance, 离心管,超高性能,光敏感
供应商: VWR
VWR®
VWRI525-1120EA 1658 CNY
VWRI525-1120 VWRI525-1115 VWRI525-1116 VWRI525-1117 VWRI525-1118 VWRI525-1119
VWR® Ultra-High Performance, 离心管,超高性能,光敏感
管子 离心管
这些防漏离心管是由深色琥珀色PP材质制成的,可通过阻挡紫外线来保护光敏样品。
  • 易于阅读的黑色刻度,增量为±2%
  • 包含一个大的白色磨砂书写区域
  • 不含RNase,DNase和内毒素
  • 可在121°C高温高压灭菌并冷冻至–80°C
  • 最多可离心12500×g
  • 无菌管通过辐射灭菌
这些无菌试管具有打印的标记区域,可快速方便地识别样品。 包括绿色高密度聚乙烯盖。 试管有15或50毫升大小,并提供多种包装形式。 所有的管和盖都可以高压灭菌。
Certifications: 在10万级环境中制造。 根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015质量管理体系生产。 符合RoHS要求。
订购须知 散装包装的离心管和瓶盖为单独包装。