氢氧化钾 solution 0.1 mol/l (0.1 N) 在2-丙醇中 acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
供应商: VWR Chemicals
VWRC86190.290EA 1620.15 CNY
VWRC86190.290
氢氧化钾 solution 0.1 mol/l (0.1 N) 在2-丙醇中 acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
氢氧化钾
分子式: KOH
分子量: 56,11 g/mol
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3