VWR®, 超纯水系统,G系列
供应商: VWR
VWR®
VWRI171-1466EA 614177.91 CNY
VWRI171-1466 VWRI171-1465 VWRI171-1464 VWRI171-1096 VWRI171-1095 VWRI171-1094
VWR®, 超纯水系统,G系列
超纯水系统 纯水和超纯水系统
这款功能强大的实验室纯水系统可从自来水中制取优质,一致的I型超纯水和II型EDI水。 水质分别达到或超过ASTM,CLSI,CAP和ISO I类水标准。
  • 简单而直观的通过取水手柄或中控台取水
  • 中控台是一个8英寸的防水触摸屏,用户可通过中控台完全掌控纯水系统。
  • 单台纯水主机可以配多个取水手柄(“ 1 + N模式”)
  • 手柄出水速度最高可达2L /分钟,并可以定量取水
  • 耗材带RFID标签,可以全程跟踪生产日期、安装日期、更换期限、过水量、使用时间
  • 手柄和中控台都可以无线控制
  • 实时TOC和电阻率/电导率监控
  • 用户可以随时在取水手柄和中控台上查看基本信息(水质,系统状态,警告信息),数据存储长达2年,并可下载
显示器的图形界面可指导用户进行系统操作,故障排查和维护工作,并且可以通过密码来设置多个权限级别
应用范围(I型超纯水):HPLC流动相制备; 试剂空白溶液制备; 稀释GC,HPLC,ICP-MS,AA和其他分析技术的样品; 制备用于哺乳动物细胞培养的缓冲液和培养基; 制备分子生物学试剂。
应用范围(II型EDI水):化学和生物试剂的制备;培养基制备;制备化学分析用溶液(如HPLC和ICP);临床分析; 医疗设备冲洗;血清和血液分离; 眼部用水。
Certifications: VWR®纯水系统随货附合格证书,以确保产品已按照标准操作程序进行了完整的制造和测试,并提供了内置在系统中的温度和电阻率仪的校准证书。 耗材会随货提供质量证明。 生产工厂已通过ISO 9001(2015)和ISO 140001认证。
订购须知 完整的纯水系统包含纯水主机和必须的配件。 其他配件和耗材,包括壁挂式安装支架,纯化柱和无线升级套件,均单独提供。
请注意:对于G5系统,您需要订购1个RO纯化柱 VWRI171-1276 (12 L / 小时),对于 G10系统,您需要订购2个RO纯化柱 VWRI171-1276(12 L / 小时), 对于G15系统,您需要订购2个RO纯化柱 VWRI171-1277(16L / 小时)。
Delivery information: VWR® G5 system starter set-up (171-1464) includes 1× VWR® G5 system with TOC, 1×0,2 μm PES final filter for VWR®, 1× VWR® AC pack, 1× VWR® P pack, 1× VWR® RO pack, 12 L/H, 1× VWR® U pack (low TOC), 1× VWR® cleaning pack, 1× leak protector for VWR®, 1× dispenser kit, 1× tank vent filter for VWR®, 1× UV sanitisation module for VWR® tank, 1× 30 L PE tank with sensors for VWR®.
VWR® G10 system starter set-up (171-1465) includes 1× VWR® G10 system with TOC, 1×0,2 μm PES final filter for VWR®, 1× VWR® AC pack, 1× VWR® P pack, 2× VWR® RO pack, 12 L/H, 1× VWR® U pack (low TOC), 1× VWR® cleaning pack, 1× leak protector for VWR®, 1× dispenser kit, 1× tank vent filter for VWR®, 1× UV sanitisation module for VWR® tank, 1× 30 L PE tank with sensors for VWR®.
VWR® G15 system starter set-up (171-1466) includes 1× VWR® G15 system with TOC, 1× 0,2 μm PES final filter for VWR®, 1× VWR® AC pack , 1× VWR® P pack, 2× VWR® RO pack, 16 L/H, 1× VWR® U pack (low TOC), 1× VWR® cleaning pack, 1× leak protector for VWR®, 1× dispenser kit, 1× tank vent filter for VWR®, 1× UV sanitisation module for VWR® tank, 1× 30 L PE tank with sensors for VWR®.