VWR®, 超纯水系统,P系列
供应商: VWR
VWR®
VWRI171-1248EA 108128.52 CNY
VWRI171-1248 VWRI171-1247 VWRI171-1463 VWRI171-1462
VWR®, 超纯水系统,P系列
超纯水系统 纯水和超纯水系统
这款功能强大的实验室纯水系统可以从RO水,蒸馏水或去离子水生产出I型超纯水。 产品水质达到或超过CLSI和CAP I类水标准。
  • 简单而直观的通过取水手柄或中控台取水
  • 中控台是一个8英寸的防水触摸屏,用户可通过中控台完全掌控纯水系统。
  • 单台纯水主机可以配多个取水手柄(“ 1 + N模式”)
  • 手柄出水速度最高可达2L /分钟,并可以定量取水
  • 耗材带RFID标签,可以全程跟踪生产日期、安装日期、更换期限、过水量、使用时间
  • 手柄和中控台都可以无线操控(可选)
  • 实时TOC和电阻率/电导率监控
  • 用户可以随时在取水手柄和中控台上查看基本信息(水质,系统状态,警告信息),数据存储长达2年,并可下载
显示器的图形界面可指导用户进行系统操作,故障排查和维护工作,并且可以通过密码来设置多个权限级别
应用范围:HPLC流动相制备; 制备试剂空白溶液; 稀释GC,HPLC,ICP-MS,AA和其他分析技术的样品; 制备用于哺乳动物细胞培养的缓冲液和培养基; 制备分子生物学试剂。
Certifications: VWR纯水系统随货附合格证书,以确保产品已按照标准操作程序进行了完整的制造和测试,并提供了内置在系统中的温度和电阻率仪的校准证书。 耗材会随货提供质量证明。 生产工厂已通过ISO 9001(2015)和ISO 140001认证。
订购须知 完整的纯水系统包含纯水主机和必须的配件。其他可选配件和耗材,包括壁挂式安装支架,无极液位水箱,脚踏开关和取水手柄的无线升级包都可以单独订购。
Delivery information: VWR P System starter setup (171-1462) includes 1 × VWR P System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR, 1 × VWR H Pack, 1 × VWR U Pack, 1 × Dispenser kit, 1 × Leak protector for VWR, and 1 × Pressure regulator kit.
VWR P TOC System starter setup (171-1463) includes 1 × VWR P System with TOC, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR, 1 × VWR H Pack, 1 × VWR U Pack (Low TOC), 1 × Dispenser kit, 1 × Leak protector for VWR, and 1 × Pressure regulator kit.