如果您每天最多需要20升I型超纯水或者III型RO水,那这台紧凑的即插即用的实验室纯水系统是您理想的选择。纯水的质量满足并超过ASTM, CLSI, CAP, 和 ISO I类水的标准
- 简单而直观的通过取水手柄或中控台取水
- 中控台是一个8英寸的防水触摸屏,用户可通过中控台完全掌控纯水系统。
- 单台纯水主机可以配多个取水手柄(“ 1 + N模式”)
- 手柄出水速度最高可达0.5L /分钟,并可以定量取水
- 无需储水箱,RO水和超纯水可按需生产
- 耗材带RFID标签,可以全程跟踪生产日期、安装日期、更换期限、过水量、使用时间
- 手柄和中控台都可以无线操控(可选)
- 实时TOC和电阻率/电导率监控
- 用户可以随时在取水手柄和中控台上查看基本信息(水质,系统状态,警告信息),数据存储长达2年,并可下载
显示器的图形界面可指导用户进行系统操作,故障排查和维护工作,并且可以通过密码来设置多个权限级别
应用范围(I型超纯水):HPLC流动相制备; 试剂空白溶液制备; 稀释GC,HPLC,ICP-MS,AA和其他分析技术的样品; 制备用于哺乳动物细胞培养的缓冲液和培养基; 制备分子生物学试剂。
应用范围(II型EDI水):化学和生物试剂的制备;培养基制备;制备化学分析用溶液(如HPLC和ICP);临床分析; 医疗设备冲洗;血清和血液分离; 眼部用水。
Certifications: VWR®纯水系统随货附合格证书,以确保产品已按照标准操作程序进行了完整的制造和测试,并提供了内置在系统中的温度和电阻率仪的校准证书。 耗材会随货提供质量证明。 生产工厂已通过ISO 9001(2015)和ISO 140001认证。
订购须知 完整的纯水系统包含纯水主机和必须的配件。其他可选配件和耗材,包括壁挂式安装支架,无极液位水箱,脚踏开关和取水手柄的无线升级包都可以单独订购。
Delivery information: VWR® A System starter setup (171-1460) includes 1× VWR® A System, 1×0,2 µm PES final filter, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack, 1× VWR® Cleaning Pack, 1× dispenser kit with on-system anchor, and 1× leak protector for VWR®.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.