VWR®, 4位微型珠磨均质机
供应商: VWR
VWR®
VWRI432-0366EA 63873.51 CNY
VWRI432-0366
VWR®, 4位微型珠磨均质机
均质器 台式均质器
VWR® 4位微型珠磨均质机是一款紧凑而功能强大的珠磨均质机。
  • 专为分子提取之前的生物样品的研磨,裂解和均质化而设计
  • 从坚硬样品中释放DNA,RNA蛋白和酶,同时仍保持分子完整性的理想解决方案
  • 提供广泛的性能范围
使用预先装满各种裂解珠的样品管,磨机可以在不到60秒的时间内剧烈均匀地摇晃试管,从而实现高效,一致的高产量和高质量均质化。VWR®4位微型珠磨均质机支持在4×0.5 ml,4×1,5、4×2或1×7 ml试管中同时处理样品。运行之间不需要冷却时间,可以不间断地使用并获得高产出。该装置具有方便的前部装载设计和安全盖关闭功能。
Delivery information: 驱动装置随附有集成的0.5、1.5和2毫升试管架,可互换的1×7毫升试管架,用户手册和1年保修。VWR®一次性研磨珠管必须单独订购。