STER-AHOL® WFI 配方
供应商: Veltek
STER-AHOL®
VELTDSTER-WFI-TR04EA 4488.74 CNY
VELTDSTER-WFI-TR04 VELTDSTER-WFI-B-70 VELTDSTERWFISP70
STER-AHOL® WFI 配方
清洗剂 消毒剂
30%USP注射用水和含有少量甲醇的70%变性乙醇配置成的HYPO-CHLOR,可用于洁净室、受控区域、硬质无孔环境表面的消毒和去污,以及许多其他需要使用无菌酒精溶液的应用。
  • 以ISO 5(A/B级, 即此前的100级)对其进行灌装操作
  • 进行0.2微米级过滤
  • 对批次实现完全可追溯并可验证无菌性和保存期限
  • 进行γ射线辐照,确保其无菌水平达到10-6
  • 根据现行美国药典(USP)进行检测
适用于:非食品接触,硬质无孔,无生命表面,机器,工具,桌子,柜台,层流工作台,地板,墙面,运输车和置物架。同时也可用于硬质无孔材料制成的架子,诸如玻璃,塑料,乙烯基塑料,铬和不锈钢。
Certifications: STER-AHOL® WFI 配方是一款经过EPA注册的消毒剂
Delivery information: 交付时提供批次专属的检验报告,无菌证书,辐照证书。
Packaging: 在易撕包装内对无菌容器进行双层包装