模块化迷你垂直PAGE系统,shiroGEL
供应商: VWR
VWR®
VWRI700-0292EA 15913.3 CNY
VWRI700-0292
模块化迷你垂直PAGE系统,shiroGEL
电泳系统 垂直电泳系统
模块化的shiroGEL迷你垂直PAGE系统能够仅通过改变插入件,便能实现在同一槽内进行PAGE和电泳操作。系统为每个应用都配备了相应的插入件,以及操作用公用缓冲槽。每个插入件都有其电极组件,用于连接缓冲槽盖。出于安全考虑,电源线直接连接至盖子。盖子移除时,系统也同时断电。插入件还配有可固定在盖内的小垫子。这能够确保盖子始终得到妥善的放置,并能够辅助盖子的移除。缓冲槽采用模制加工,避免部件脱离和泄漏。另有一系列封边垫条、梳子和其他附件可选,以便对系统进行自定义配置。所有封边垫条和梳子都采用彩色编码或进行清楚地标示,以指示厚度。
  • 可同时跑四块凝胶
  • 可使用PAGE模块进行制胶和跑胶操作
  • 结实的模制缓冲腔,带盖,单一装入方式
*兼容多通道移液器;**缓冲槽.
Delivery information: 交付信息:整套系统包含缓冲槽、PAGE模块、制胶基座、两块10×10 cm带有凹口的玻璃板、两块10×10 cm带粘结封边垫条的玻璃板,以及两个1 mm厚12齿梳。
*兼容多通道移液器;**缓冲槽