再循环式制冷机,RC-10系列
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI462-0137EA 35050 CNY
VWRI462-0137 VWRI462-0138 VWRI462-0139
再循环式制冷机,RC-10系列
循环水浴 闭式循环系统 Cooling Circulators
VWR再循环式制冷机适合搭配旋转蒸发器使用,因其能够确保持持续不断的冷却条件,避免浪费自来水,从而进一步节约成本。该装置采用用户友好型设计,在顶部设有便于接近的注料口,并在背部设有排放阀。制冷机配有不锈钢贮水池,使用R134制冷剂操作,可用于15-32 °C环境温度范围。
  • 可使用命令面板的按键调整温度调定点(除了调定点为固定7 °C的基本型号)
  • Duo制冷机可对直接连接双出口和进口的两个冷却循环进行制冷
  • 在−10 °C 到+40 °C间调节冷却循环的温度(对于低于+5 °C的温度使用水和乙二醇的混合物(70:30混合剂))
  • 前面板的指示器能够为观察液位,提供最佳视觉效果
最大流速(无反压)/最大压力(0流速时)
RC-10基本:14 l/分钟,0.4 bar
RC-10数字: 8 l/分钟,0.6 bar
RC-10 Duo:11 l/min, 1,0 bar
Delivery information: Basic and Digital units supplied with 2×8 mm Ø hose connections, 2× screw nuts M 16×1, 2× PVC hose (1500 mm) and 2× hose clamps, Duo models have 4 of each of these. Includes EU, UK and CH power cables.
Caution: 注意:+15 °C 时的冷却能力
* 固定的