氨水 分析级 32%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于HPLC
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC153312KEA 451.2 CNY
VWRC153312K
氨水 分析级 32%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于HPLC
氨水 分析级
分子式: NH₃
分子量: 35,05 g/mol
沸点: 32…37,7 °C (1013 hPa)
溶点: –60…–57,5 °C
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066650
CAS号: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN号: 2672
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Non-volatile residue Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Transmittance (215 nm) (1 mol/l) Min. 10 %
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) Min. 97 %