邻联甲苯胺 0,1% 1.6 M 盐酸溶液
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Ellms-Hauser
VWRC28672.294EA
762.08
CNY
VWRC28672.294
邻联甲苯胺 0,1% 1.6 M 盐酸溶液
邻联甲苯胺
Determination of oxygen or free chlorine
分子式:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ 分子量: 212,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00014773 CAS号: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN号: 1760 ADR: 8,III |
产品技术规格
Identification | Passes test |