Nessler reagent 用于测定氨和铵盐
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC31074.265EA 555.86 CNY
VWRC31074.265
Nessler reagent 用于测定氨和铵盐
Nessler reagent
分子量: 786,4 g/mol
沸点: >100 °C (1013 hPa)
密度: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00049656
UN号: 2922
ADR: 8 (6.1),II
现在订购
产品技术规格
Sensitivity Passes test