Ethanol ≥70% (v / v), TechniSolv®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC83801.290DPEA 0 CNY
VWRC83801.290DP VWRC83801.360 VWRC83801.410DP VWRC83801.290 VWRC83801.360DP VWRC83801.290_T VWRC83801.360_T VWRC83801.410 VWRC83801.410_T
Ethanol ≥70% (v / v), TechniSolv®
乙醇
Caution: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
分子式: C₂H₅OH
分子量: 46,07 g/mol
闪点: 22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003568
CAS号: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN号: 1170
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890