氯化钠 regeneration salt, TECHNICAL 用于水软化
供应商: VWR Chemicals
VWRC99062.4000EA 276.23 CNY
VWRC99062.4000
氯化钠 regeneration salt, TECHNICAL 用于水软化
氯化钠
分子式: NaCl
分子量: 58,44 g/mol
沸点: 1413 °C (1013 hPa)
溶点: 801 °C
密度: 2,16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test