氢碘酸 57% 分析试剂
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
碘化氢
VWRC20345.267EA
4447.02
CNY
VWRC20345.267
氢碘酸 57% 分析试剂
氢碘酸
分子式:
HI 分子量: 127,91 g/mol 沸点: 127 °C (1013 hPa) 密度: 1,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00011347 CAS号: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN号: 1787 ADR: 8,II |
产品技术规格
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Non-volatile residue | Max. 0.5 % |
Cl + Br (as Cl) | Max. 0.03 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |