氢碘酸 57% (w / w) 在水溶液中 unstabilised 用于分析, 经蒸馏
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 碘化氢
ACRO198360500EA 0 CNY
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
氢碘酸 57% (w / w) 在水溶液中 unstabilised 用于分析, 经蒸馏
氢碘酸
分子式: HI
分子量: 127,91 g/mol
沸点: 127 °C (1013 hPa)
密度: 1,7 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011347
CAS号: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN号: 1787
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %