Potassium chloride saturated with silver chloride aqueous solution 3 mol/l (3 N) 在水溶液中 用于填充电极, Supelco®
供应商: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
MERC1.04818.0100EA 0 CNY
MERC1.04818.0100
Potassium chloride saturated with silver chloride aqueous solution 3 mol/l (3 N) 在水溶液中 用于填充电极, Supelco®
Potassium chloride saturated with silver chloride aqueous solution
分子式: KCl+AgCl
分子量: 74,55 g/mol
密度: 1,13 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011360
CAS号: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)