乳酸依沙吖啶 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 利凡诺依沙吖啶利凡诺尔
TCIAA0136-25GEA 0 CNY
TCIAA0136-25G
乳酸依沙吖啶 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
乳酸依沙吖啶
分子式: C₁₈H₂₃N₃O₅
分子量: 361,39 g/mol
MDL编号: MFCD00149646
CAS号: 6402-23-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %