2-Amino-3-hydroxyanthraquinone ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0315-25GEA 630 CNY
TCIAA0315-25G TCIAA0315-500G TCIAA0315-5G
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone ≥98.0% (通过滴定分析)
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone
分子式: C₁₄H₉NO₃
分子量: 239,23 g/mol
MDL编号: MFCD00059499
CAS号: 117-77-1
EINECS: 204-206-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency