4-氨基-3-羟基丁酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: DL-γ-氨基-β-羟基丁酸
TCIAA0318-5GEA 0 CNY
TCIAA0318-5G TCIAA0318-25G
4-氨基-3-羟基丁酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
4-氨基-3-羟基丁酸
分子式: C₄H₉NO₃
分子量: 119,12 g/mol
MDL编号: MFCD00008141
CAS号: 924-49-2
EINECS: 213-106-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency