3-Nitroaniline-4-sulphonic acid ≥94.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0373-25GEA
945
CNY
TCIAA0373-25G
3-Nitroaniline-4-sulphonic acid ≥94.0% (通过HPLC)
3-Nitroaniline-4-sulphonic acid
分子式:
C₆H₆N₂O₅S 分子量: 218,18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059185 CAS号: 712-24-3 EINECS: 211-920-9 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |