Amyl methyl sulphide ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0452-25MLEA 0 CNY
TCIAA0452-25ML
Amyl methyl sulphide ≥97.0% (通过GC)
Amyl methyl sulphide
分子式: C₆H₁₄S
分子量: 118,24 g/mol
沸点: 145°C
溶点: -94°C
MDL编号: MFCD00027274
CAS号: 1741-83-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %