7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0467-500GEA
0
CNY
TCIAA0467-500G
TCIAA0467-25G
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥95.0% (通过滴定分析)
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid
分子式:
C₁₆H₁₃NO₄S 分子量: 315,34 g/mol |
MDL编号:
MFCD00035714 CAS号: 119-40-4 EINECS: 204-320-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |